Molybdän-Standardlösung, 10 mg/L Mo in 5%iger Salpetersäure mit Flußsäure (max. 1%) (aus Mo) Specpure® Standard für die ICP
Katalognr. 45260.AE
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Konzentration:10 mg/L
- Matrix:5% HNO₃/tr HF
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Element:Molybdän
- Symbol:Mo
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certifications: Rückführbar auf NIST