Herbizid-Referenzstandard, Desethylatrazin 100 µg/ml in Cyclohexan
Catalog # EHERXA10331000CY
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:6190-65-4
- Bezeichnung:Desethylatrazin 100 µg/ml in Cyclohexan
- Formel:C₆H₁₀ClN₅
- Bezeichnung:Desethyl atrazine