Herbizid-Referenzstandard, Desethylatrazin 10 µg/ml in Acetonitril
Catalog # PROONE7051A
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:6190-65-4
- Bezeichnung:Desethylatrazin 10 µg/ml in Acetonitril
- Formel:C₆H₁₀ClN₅
- Bezeichnung:Desethyl atrazine