Pestizid- Referenzstandard, Hexachlorcyclopentadien 10 µg/ml in Isooctan
EHERL14171000IO
:
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:77-47-4
- Bezeichnung:Hexachlorcyclopentadien 10 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₅Cl₆
- Bezeichnung:Hexachlorocyclopentadiene