Pestizid- Referenzstandard, Dicofol (2,2,2-Trichlor-1,1-bis(4-chlorphenyl)ethanol) 100 µg/ml in Cyclohexan
Catalog # EHERXA12570000CY
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:115-32-2
- Bezeichnung:Dicofol (2,2,2-Trichlor-1,1-bis(4-chlorphenyl)ethanol) 100 µg/ml in Cyclohexan
- Formel:C₁₄H₉Cl₅O
- Bezeichnung:Dicofol (2,2,2-Trichloro-1,1-bis(4-chlorophenyl)ethanol)