Pestizid- Referenzstandard, Tecnazen 100 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERXA17200000IO
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:117-18-0
- Bezeichnung:Tecnazen 100 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₆HCl₄NO₂
- Bezeichnung:Tecnazene