Selen-Standardlösung, 10 mg/L Se in 5%iger Salpetersäure (aus Se) Specpure® Standard für die ICP
Katalognr. 45263.AE
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Konzentration:10 mg/L
- Matrix:5% HNO₃
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Element:Selenium
- Symbol:Se
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certifications: Rückführbar auf NIST