Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Organische Standards
Pestizid- Referenzstandard, Aldrin 100 µg/ml in n-Nonan
Pestizid- Referenzstandard, Aldrin 100 µg/ml in n-Nonan
PROOCILULM74411.2
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Pestizid- Referenzstandard, Aldrin 100 µg/ml in n-Nonan
PROOCILULM74411.2
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Packung:
Glasflasche
VE:
1,2 mL
CAS Nr.:
309-00-2
Bezeichnung:
Aldrin 100 µg/ml in n-Nonan
Formel:
C₁₂H₈Cl₆
Bezeichnung:
Aldrin