Zirkonium-Standardlösung, 1.000 mg/l Zr in 1 M Salzsäure Standard für die AAS
Catalog # REGEAAZRH
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:1 M HCl
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL
- Element:Zirkonium
- Symbol:Zr