Zink-Standardlösung, 10 mg/L Zn in 5%iger Salpetersäure (aus Zn) Specpure® Standard für die ICP
Catalog # 45269.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:10 mg/L
- Matrix:5% HNO₃
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Environmentally Preferable:
- MDL No.:MFCD00011291
- Element:Zink
- Symbol:Zn
Specifications
About this item
Molecular Formula: Zn in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011291
Certifications: Rückführbar auf NIST