Yttrium-Standardlösung, 10 mg/L Y in 5% Salpetersäure (aus Y₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Katalognr. 45268.AE
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Konzentration:10 mg/L
- Matrix:5% HNO₃
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Element:Yttrium
- Symbol:Y
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certifications: Rückführbar auf NIST