Natrium-Standardlösung, 1000 mg/L Na in 5%iger. Salpetersäure (aus Na₂CO₃) Specpure® Standard für die AAS
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
Summenformel: Na₂CO₃ in 5% HNO₃
Physikalische Form: Flüssig
UN No.: 3264
MDL Nr.: MFCD00085307
Certifications: Rückführbar auf NIST
Specifications
- MDL No.:MFCD00085307