Cobalt-Standardlösung, 10 mg/L Co in 5%iger Salpetersäure (aus Co) Specpure® Standard für die ICP
Catalog # 45252.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:10 mg/L
- Matrix:5% HNO₃
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Environmentally Preferable:
- MDL No.:MFCD00010935
- Element:Cobalt
- Symbol:Co
Specifications
About this item
Molecular Formula: Co in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00010935
Certifications: Rückführbar auf NIST