Silber-Standardlösung, 1000 mg/L Ag in 5%iger Salpetersäure (aus Ag) Specpure® Standard für die AAS
Catalog # 88096.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:5% HNO₃
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 mL
- MDL No.:MFCD00003397
- Element:Silber
- Symbol:Ag
Specifications
About this item
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Certifications: Rückführbar auf NIST