Silber-Standardlösung, 10 mg/L Ag in 5%iger. Salpetersäure (aus Ag) Specpure® Standard für die ICP
Katalognr. 45264.AE
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Konzentration:10 mg/L
- Matrix:5% HNO₃
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- MDL No.:MFCD00003397
- Element:Silber
- Symbol:Ag
Technische Daten
Über diesen Artikel
Molecular Formula: Ag in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
Density: ca 1.0
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Certifications: Rückführbar auf NIST