ContactUsLinkComponent
Mangan-Standardlösung, 10 mg/L Mn in 5%iger Salpetersäure (aus Mn) Specpure® Standard für die ICP
Catalog # 45258.AE
CAS Number:  
Mangan-Standardlösung, 10 mg/L Mn in 5%iger Salpetersäure (aus Mn) Specpure® Standard für die ICP
Catalog # 45258.AE
CAS Number:  
Specifications
  • Konzentration:
    10 mg/L
  • Matrix:
    5% HNO₃
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL
  • Environmentally Preferable:
  • Element:
    Mangan
  • Symbol:
    Mn
Specifications
About this item
Certifications: Rückführbar auf NIST