Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Standards
Organische Standards
Pestizid- Referenzstandard, Hexachlorbenzol 100 µg/ml in n-Nonan
Pestizid- Referenzstandard, Hexachlorbenzol 100 µg/ml in n-Nonan
PROOCILULM61301.2
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Pestizid- Referenzstandard, Hexachlorbenzol 100 µg/ml in n-Nonan
PROOCILULM61301.2
:
LGC Standards PROMOCHEM
:
Packung:
Glasflasche
VE:
1,2 mL
CAS Nr.:
118-74-1
Bezeichnung:
Hexachlorbenzol 100 µg/ml in n-Nonan
Formel:
C₆Cl₆
Bezeichnung:
Hexachlorobenzene