Herbizid-Referenzstandard, Desisopropylatrazin 10 µg/ml in Acetonitril
Catalog # PROONE7054A
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:1007-28-9
- Bezeichnung:Desisopropylatrazin 10 µg/ml in Acetonitril
- Formel:C₅H₈ClN₅
- Bezeichnung:Desisopropyl atrazine