Silicium-Standardlösung, 1.000 mg/l Si in 2%iger Natronlauge Standard für die AAS
Katalognr. ACRO196291000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:2% NaOH
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Element:Silicium
- Symbol:Si