Kupfer-Standardlösung, 1.000 mg/l Cu in 0,5 M Salpetersäure Standard für die AAS
Catalog # REGEAACUH
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:0,5 M HNO₃
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL
- Element:Kupfer
- Symbol:Cu