Kalium-Standardlösung, 10.000 mg/l K in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Katalognr. REGEPK4B2
Anbieter: REAGECON
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Konzentration:10000mg/L
- Matrix:Salpetersäure verd.
- Packung:Glasflasche
- VE:250 mL
- Element:Kalium
- Symbol:K