ContactUsLinkComponent
Kalium-Standardlösung, 1.000 mg/l K in 0,5 M Salpetersäure Standard für die AAS
  REGEAAK-H
 :  REAGECON
 :  
Kalium-Standardlösung, 1.000 mg/l K in 0,5 M Salpetersäure Standard für die AAS
  REGEAAK-H
 :  REAGECON
 :  
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    0,5 M HNO₃
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
  • Element:
    Kalium
  • Symbol:
    K