Zink-Standardlösung, 1.000 mg/l Zn in 0,5 M Salpetersäure Standard für die AAS
Catalog # REGEAAZNH
Supplier: REAGECON
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:0,5 M HNO₃
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL
- Environmentally Preferable:
- Element:Zink
- Symbol:Zn