Cobalt-Standardlösung, 1.000 mg/l Co in 0,5 M Salpetersäure Standard für die AAS
Katalognr. REGEAACOH
Anbieter: REAGECON
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:0,5 M HNO₃
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL
- Environmentally Preferable:
- Element:Cobalt
- Symbol:Co