ContactUsLinkComponent
Silber-Standardlösung, 1.000 mg/L Ag in verd. Salpetersäure-Standard für die ICP
  REGEPAG2A2
 :  REAGECON
 :  
Silber-Standardlösung, 1.000 mg/L Ag in verd. Salpetersäure-Standard für die ICP
  REGEPAG2A2
 :  REAGECON
 :  
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    Salpetersäure verd.
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL
  • Element:
    Silber
  • Symbol:
    Ag