Magnesium-Standardlösung, 1.000 mg/l Mg in 0,5 M Salpetersäure Standard für die AAS
Catalog # ACRO196105000
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:0,5 M HNO₃
- Packung:Glasflasche
- VE:500 mL
- Element:Magnesium
- Symbol:Mg