Mangan-Standardlösung, 1.000 mg/l Mn in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
REGEPMN2A2
: REAGECON
:
- Konzentration:1000 mg/L
- Matrix:Salpetersäure verd.
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Environmentally Preferable:
- Element:Mangan
- Symbol:Mn