AuftragsverfolgungKontakt
Stopfen mit Gummihülse
Stopfen mit Gummihülse
Anbieter:   DEUTSCH NEUMANN
Stopfen mit Gummihülse
Anbieter:  DEUTSCH NEUMANN
Zertifikate
Stopfen mit Gummihülse
Stopfen mit Gummihülse
2 Varianten
Product Details & Documents
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Farbe
    Bohrung Ø
    Höhe
    Ø unten
    Ø oben
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Hülsenstopfen, Durometer: 50 Shore A
    Transparent
    8,0 mm
    32,0 mm
    14,0 mm
    20,0 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 801.00
    SFr. 801.00
    1 * 100 ST
       SFr. 801.00
    Spezifikationen:
    New Product
    New Product
  • Sleeve stopper, Durometer: 40 Shore A
    Rot
    8,0 mm
    32,0 mm
    14,0 mm
    20,0 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 701.00
    SFr. 701.00
    1 * 100 ST
       SFr. 701.00