Oil sample bottle, with cork, WHEATON®
Katalognr. WHEAW216994
Anbieter: DWK Life Sciences
Technische Daten
- Ext.Ø:37 mm
- Kapazität:125 ml
- Höhe:163 mm
- VE:144
Technische Daten
Über diesen Artikel
Clear, Type III soda-lime glass.
Bottles come with cork inserted.