Tris-Acetate-EDTA (TAE) buffer, 50X
A1691.1000
:
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Bezeichnung:Tris-Acetate-EDTA (TAE) buffer, 50X
50x Lösung aus 20 M Tris, 1 M Eisessigsäure und 0.5 mM EDTA-Na2; pH 8,5 ±0,2.
50x Lösung aus 20 M Tris, 1 M Eisessigsäure und 0.5 mM EDTA-Na2; pH 8,5 ±0,2.