Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer, 10X, Molecular biology grade
Catalog # A3945.1000
Supplier: PanReac AppliChem
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Bezeichnung:Tris-Borate-EDTA (TBE) buffer, 10X, Molecular biology grade
Specifications
About this item
10x konzentrierte Lösung aus 0,89 M Tris, 0,89 M Borsäure und 0,02 M EDTA-Na2, pH 8,3 ±0,2.
DNasen, RNasen und Proteasen nicht erkennbar.