Temperaturfühler Typ K
Thermoelementfühler vom Typ K, 0…+900 °C, 3×155 mm
Katalognr. 620-0513
Anbieter: Hanna
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Messbereich:0…+900 °C
- Bezeichnung:Thermoelementfühler vom Typ K
- Seq:01
- Ø×L:3×155 mm