ContactUsLinkComponent
Sondeneinführungen, BOLA
Katalognr. BOHLD780-14
Anbieter:  Bohlender
undefined
Sondeneinführungen, BOLA
Katalognr. BOHLD780-14
Anbieter:  Bohlender
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    zur Aufnahme von Sensoren Ø 12 mm (±0,5)
  • VE:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
PPS/PTFE.
  • Temperaturbeständigkeit: von 0 bis +110 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Zum kontaminationsfreien Einführen von Sonden in Flaschen mit Gewinde GL 45.
Schraubkappe schwarz aus PPS mit GL 45, beweglicher Körper aus PTFE mit Verstellschraube zum Arretieren und Fixieren der abgedichteten Sonden. Das Produkt kommt nur mit PTFE in Berührung.
Certifications:
Delivery: