Eintauch-Probenehmer, Wheaton® Grab Sampler® I
Eintauch-Probenehmer, Aluminium, 1000 ml, 183 cm
Katalognr. WHEA990250
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Dieser Probenehmer besteht aus einer Aluminiumkonstruktion mit Klemme für Probenflaschen.
- Leichtbauweise: Aluminiumrohr mit Gelbchromatierung und Probenflasche mit Verschluss mit PTFE-Einlage
- Kein physischer Zugang zum Probenahmebereich erforderlich
- Verlängerte Verbindung zur Flasche ermöglicht das Öffnen und Schließen unter Wasser für eine sichere Probenahme
Ideal zur Probenahme an Hochwasserentlastungsanlagen und Docks.
Technische Daten
- Kapazität:1000 ml
- Bezeichnung:Eintauch-Probenehmer
- Länge:183 cm
- Material:Aluminium
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.KapazitätGewindeVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewindeFarbeVerfügbarkeitPreis
- WHEA240481Screw cap, solid top, phenolic, with PTFE faced 14B styrene-butadiene rubber liner38-430SchwarzEinloggen für Verfügbarkeit1 * 100 ST - SFr. 685.00