VWR®, Weiße Folien für Lumineszenz und Mikroskopie
391-1293
- Optische Eigenschaft:Lichtundurchlässig
- Steril:-
- Bezeichnung:Weiße Vinyl-Filme
- Stärke:240,0 µm
- VE:50
Diese 240 µm starken, weißen Vinyl-Klebefilme eignen sich zur Verwendung mit weißen Mikrotiterplatten. Wenn der Film zum Versiegeln von Platten mit transparentem Boden angewendet wird, kann er dank seiner lichtreflektierenden Eigenschaften die Sensitivität von Biolumineszenz- und Chemilumineszenz-Assays bei Bottom-Reading-Luminometern verbessern. Weiße Filme werden auch als Trägermatrix für die Mikroskopie von aus Filterplatten entnommenen Stanzproben eingesetzt.
- Der in Längsrichtung geteilte Träger hilft beim Anbringen des Films auf der Platte
- Der Film kann sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite angebracht werden
- Ohne Endlaschen
- Empfohlener Temperaturbereich −40 bis +80 °C
L×T jedes Films: 116×76 mm.