Austauschbare Einsatzblöcke für HLC Thermomixer und Blockthermostate
Supplier: HAEP LABOR
Certificates
About this item
Hochleistungsblöcke aus eloxiertem Aluminium, alle Blöcke mit B×T von 128×85 mm. Sie werden einfach in die Blockthermostate gesteckt und zusammengeschraubt.
Delivery: Blockentnahmewerkzeug im Lieferumfang enthalten.
Frequently Bought Together