Alcohols, Sterile, Klercide™ 70/30 IPA Blended with WFI and Klercide™ 70/30 Denatured Ethanol Blended with WFI
Gemisch aus 70% Isopropanol (IPA) oder denaturiertem Ethanol (IMS) und Wasser für Injektionszwecke mit den höchsten Spezifikationsanforderungen (EP). Das Gemisch wird an Laminar Flow-Werkbänken der Keimzahlklasse B (ISO-Klasse 5) in einem Reinraum der Keimzahlklasse C (ISO-Klasse 7) mit einem 0,2 μm Filter filtriert, dreifach verpackt und anschließend in einem validierten Verfahren mit mindestens 25 kGy bestrahlt, um Sporenfreiheit zu gewährleisten.
- Endotoxinwerte garantiert unter 0,25 EU/ml
- Ideal für Reinräume der Klassen A und B sowie für Bereiche mit Produktkontakt
- SteriShield Delivery System™ gewährleistet 6 Monate Haltbarkeit nach Anbruch
- Analysen-, Bestrahlungs- und Sterilitätszertifikate zu jeder Charge
- Voll validiert und CEN-geprüft
: EN-Normen: EN 1276 - Bakterizide Wirksamkeit; EN 1650 - Fungizide Wirksamkeit; EN 13697 - Bakterizide Wirksamkeit (Oberflächentest).
: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Frequently Bought Together