Endozervikale Bürste, CerviBrush+ Profile™ LBC
Katalognr. 720-2335
Anbieter: CELLPATH
Technische Daten
- Bezeichnung:CerviBrush+ Profile™ LBC
- Seq:03
- VE:100
Technische Daten
Über diesen Artikel
Dieses speziell geformte CerviBrush+-Profil sammelt gleichzeitig Material aus der Ektozervix und der endozervikalen Zone. Sowohl der Patient als auch der Abstrichnehmer werden von dieser Einwegbürste profitieren.
- Version mit biegsamem Kopf für die flüssigkeitsbasierte Zytologie
- Extrem sicherer Bürstenkopf
- Entnimmt gleichzeitig Proben des Endo- und Ektozervix
- In umfangreichen klinischen Studien bewährt
- Zellen lassen sich leicht auf Objektträger übertragen
- Einzeln verpackt in einer Hülle
- Der sechseckige Griff gewährleistet eine einfache Drehung und präzise Probenahme
Nachdem die Probe wie gewohnt entnommen wurde, kann der Bürstenkopf in das Fläschchen mit Konservierungsmitteln eingeführt und der Kopf abgebrochen werden, um sicherzustellen, dass das Labor die gesamte entnommene Probe erhält.
Der Bürstenkopf ist fest in den Stiel eingegossen und sein vergrößerter Sechskantgriff vereinfacht das Drehen.
Caution: Dieser Probenehmer sollte nicht während der Schwangerschaft verwendet werden.