AuftragsverfolgungKontakt
Temperaturlogger, Thermo Button
Temperaturlogger, Thermo Button
Fournisseur:   PROGES PLUS
Temperaturlogger, Thermo Button
Fournisseur:  PROGES PLUS
Certificats
Temperaturlogger, Thermo Button
9 variantes
Product Details & Documents
Die kleinen und robusten Thermo-Button-Datenlogger können es mit den härtesten Einsatzbedingungen aufnehmen. Sie eignen sich für Temperaturüberwachung, Produktverfolgung, Transport, Prozessanalyse, HACCP.
  • Erfassen und aufzeichnen von Datum und Uhrzeit
  • Programmierbare niedrige und hohe Alarmschwellen mit Zeitparametern
  • Batterielaufzeit von bis zu zehn Jahren, je nach Messtakt und Temperatur
  • Beständig gegen Staub
Ø×H: 16×6 mm
Conform to IP 65.
Certifications: EN 12830 getestet durch CEMAGREF und LCIE, RTCA/DO-160 Sektion 21, IATA (Lithiumbatterien), nicht auf 'genehmigt für Nahrungsmittel' getestet.
Informations de livraison: Ein Kalibrierzertifikat ist auf Anfrage zu einem Aufpreis erhältlich, bitte bei der Bestellung angeben. Die thermotrack PC-Software läuft in acht Sprachen: Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Slowenisch, Japanisch und Italienisch.
Documents
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
  • Catalog No:
  • 620-3182
  • 620-3186
  • 620-3183
  • 620-1853
  • 620-3184
  • 620-3177
  • 620-3178
  • 620-3179
  • 620-3180
  • Schnittstelle:
  • USB
  • Batterielebensdauer:
  • 10 Jahre Max.
  • 10 Jahre Max.
  • 30 to 50 cycles, sterilisation process
  • Datenspeicher - Anzahl der Messwerte:
  • 2000
  • 8000
  • 8000
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Bezeichnung
    Messbereich
    Genauigkeit
    Auflösung
    Disponibilité
    Prix
  • Kompakter Logger, Thermo Button, 21G
    T: –40...+85 °C
    T: ±1,0 °C
    0,5 °C
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 74.50
    SFr. 74.50
    1 * 1 ST
       SFr. 74.50
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    620-3182
    Schnittstelle
    Batterielebensdauer
    10 Jahre Max.
    Datenspeicher - Anzahl der Messwerte
    2000
  • Kompakter Logger, Thermo Button, 22L
    T: –40...+85 °C
    T: ±0,5 °C
    0,1 ou 0,5 °C
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 155.00
    SFr. 155.00
    1 * 1 ST
       SFr. 155.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    620-3183
    Schnittstelle
    Batterielebensdauer
    10 Jahre Max.
    Datenspeicher - Anzahl der Messwerte
    8000
  • Compact logger, thermo-button, 22T
    T: 0...125 °C
    T: ±0,5 °C
    0,1 ou 0,5 °C
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 317.00
    SFr. 317.00
    1 * 1 ST
       SFr. 317.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    620-3184
    Schnittstelle
    Batterielebensdauer
    30 to 50 cycles, sterilisation process
    Datenspeicher - Anzahl der Messwerte
    8000
Software
Informations sur le produit
  • Bezeichnung
    Messbereich
    Genauigkeit
    Auflösung
    Disponibilité
    Prix
  • Thermo Track software and USB Thermo Button reader, FR 21 Part 11
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - SFr. 1’220.00
    SFr. 1’220.00
    1 * 1 KIT
       SFr. 1’220.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    620-3186
    Schnittstelle
    USB
    Batterielebensdauer
    Datenspeicher - Anzahl der Messwerte
Kapsel
Informations sur le produit
  • Bezeichnung
    Messbereich
    Genauigkeit
    Auflösung
    Disponibilité
    Prix
  • Protection capsule for use in water or for sterilisation process
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 97.90
    SFr. 97.90
    1 * 1 ST
       SFr. 97.90
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    620-1853
    Schnittstelle
    Batterielebensdauer
    Datenspeicher - Anzahl der Messwerte
Beutelhalter
Informations sur le produit
  • Bezeichnung
    Messbereich
    Genauigkeit
    Auflösung
    Disponibilité
    Prix
  • Schlüsselhalter, blau
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2.70
    SFr. 2.70
    1 * 1 ST
       SFr. 2.70
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    620-3177
    Schnittstelle
    Batterielebensdauer
    Datenspeicher - Anzahl der Messwerte
  • Schlüsselhalter, grün
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4.00
    SFr. 4.00
    1 * 1 ST
       SFr. 4.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    620-3178
    Schnittstelle
    Batterielebensdauer
    Datenspeicher - Anzahl der Messwerte
  • Schlüsselhalter, gelb
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.60
    SFr. 3.60
    1 * 1 ST
       SFr. 3.60
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    620-3179
    Schnittstelle
    Batterielebensdauer
    Datenspeicher - Anzahl der Messwerte
  • Schlüsselhalter, rot
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4.00
    SFr. 4.00
    1 * 1 ST
       SFr. 4.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    620-3180
    Schnittstelle
    Batterielebensdauer
    Datenspeicher - Anzahl der Messwerte