AuftragsverfolgungKontakt
Schliff-Fett, K.W.S. | Avantor
Schliff-Fett, K.W.S.
Vakuum- und Hochvakuumschlifffett, K.W.S., silikonfrei
Katalognr. 291-1310
Anbieter:   POLLATH
Schliff-Fett, K.W.S.
Katalognr. 291-1310
Anbieter:  POLLATH
Schliff-Fett, K.W.S.
Schliff-Fett, K.W.S.
Vakuum- und Hochvakuumschlifffett, K.W.S., silikonfrei
Preis
SFr. 52.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 30 mL
Product Details & Documents
Konzipiert als Vakuum- und Hochvakuumfett. Silikonfrei, keine Silikonderivate. Keine Polymerisation, kein Verkleben. Hervorragende Haftung und Viskosität. Festsitzende Fügepaare lösen sich durch kurzes Erwärmen. Glasreparaturen sind möglich. Bei normaler Anwendung nicht gesundheitsschädlich.
  • Anwendungsbereich: 40...200 °C
  • Säure- und laugenbeständig
  • Dampfdruck: 0,00001 mbar
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Vakuum- und Hochvakuumschlifffett, K.W.S., silikonfrei