Spritzen für HPLC-Autosampler, Hitachi Instrumente
Catalog # 548-1655
Supplier: Trajan Scientific and Medical
Specifications
- Für:L7200/7250, AS1000/2000/4000 LC
- Typ:500C-HITACHI
- Volumen:500 µl
- Bezeichnung:Gasdicht, Ende mit M10-1,0-Schraubgewinde
- VE:1