ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Digitalthermometer, zwei Kanäle
Catalog # 620-2047
Anbieter:  VWR Collection
undefined
VWR® Traceable®, Digitalthermometer, zwei Kanäle
Catalog # 620-2047
Anbieter:  VWR Collection
Technische Daten
  • Messbereich:
    –40…+250 °C
  • Auflösung:
    0,1/1,0 °C
  • Gewicht:
    156 g
  • Seq:
    01
  • B×T×H:
    70×32×133,5 mm
  • Genauigkeit:
    0,3 % +0,1 °C
  • VE:
    1
Technische Daten
Über diesen Artikel
Dieses Thermometer hat eine vertiefte Frontplatte mit zwei einstellbaren Versatzwerten auf zwei Kanälen, damit der Benutzer das Thermometer für verbesserte Genauigkeit genau auf eine bestimmte Temperatur, hauseigene Kalibrierung oder einen bestimmten Fühler einstellen kann. Das Gummigehäuse macht es zu einem nahezu umweltfesten Instrument für alle Wetter-, Stoß- und rauen Benutzungsbedingungen.
  • Large LCD shows temperatures of probe 1, probe 2, or the difference (delta) between them
  • Readout in °F or °C
  • 'MAX' button captures the highest reading achieved
  • 'HOLD' button freezes display to capture current reading
  • The two probes indicate temperature changes in less than one second
  • Two replaceable type-K beaded probes with 120 mm cable
Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Certifications: Kalibrierung gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Ordering information: Werte gelten für den mitgelieferten Edelstahlfühler. Das Thermometer kann mit den entsprechenden Fühlern, die separat bestellt werden müssen, Temperaturen von (–200…+1370 °C) messen.
Delivery: Supplied with two probes, a Velcro wrist strap, a built-in stand and a Traceable calibration certificate.