ContactUsLinkComponent
Ammonium-Stickstoff-Standardlösung, 10 mg/l NH4 (als N) in Wasser
  WTWO107012
 :  
Ammonium-Stickstoff-Standardlösung, 10 mg/l NH4 (als N) in Wasser
  WTWO107012
 :  
  • Konzentration:
    10 ppm
  • Matrix:
    H₂O
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
  • Bezeichnung:
    Ammonium-Stickstoff-Standardlösung