ContactUsLinkComponent
Ammonium-Stickstoff-Standardlösung, 1 mg/l NH4 (als N) in Wasser
Ammonium-Stickstoff-Standardlösung, 1 mg/l NH4 (als N) in Wasser
Catalog # WTWO107010
Supplier:  WTW ONLINE
CAS Number:  
Ammonium-Stickstoff-Standardlösung, 1 mg/l NH4 (als N) in Wasser
Catalog # WTWO107010
Supplier:  WTW ONLINE
CAS Number:  
Specifications
  • Konzentration:
    1 ppm
  • Matrix:
    H₂O
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
  • Bezeichnung:
    Ammonium-Stickstoff-Standardlösung