Ethanol vergällt absolut (unversteuert) ≥99,8% (basierend auf denaturierungsmittelfreier Substanz), Purum A15 T1 (vergällt mit 1% Toluol)
Codice catalogo 02880-10L
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Packung:PE-Kübel
- VE:10 L
- Seq:5214
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Purity without addives GC):Min. 99.8 Gew.%
- Refractive index (n 20/D):1.362 - 1.364
- Non-volatile matter:Max. 0.001 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.3 %
- Toluene (GC):0.9 - 1.5 %
- Autoignition Temperature:683 °F
- Vapor Density:1.59 (vs air)
- Explosion Limit:19 %, 60 °F
- Refractive Index:n20/D 1.363
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:46.07 g/mol
Punto di ebollizione:78 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione:–130 °C
Densità:0.80 g/cm3
Punto di infiammabilità:9 °C
temperatura di conservazione:Raumtemperatur
EINECS:203-625-9
UN:1170
ADR:3,II
:GHS07
:GHS02
Numero CAS:64-17-5
Formula:H₃CCH₂OH
Numero MDL:MFCD00003568