Bismut-Standardlösung, 10 mg/L Bi in 5%iger Salpetersäure (aus Bi) Specpure® Standard für die ICP
Katalognr. 45249.AE
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Konzentration:10 mg/L
- Matrix:5% HNO₃
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- MDL No.:MFCD00134033
- Element:Bismut
- Symbol:Bi
Technische Daten
Über diesen Artikel
Molecular Formula: Bi in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Certifications: Rückführbar auf NIST