Beryllium-Standardlösung, 10 mg/L Be in 5%iger Salpetersäure (aus BeO.(Be(OAc)₂)₃) Specpure® Standard für die ICP
45248.AE
:
- Konzentration:10 mg/L
- Matrix:5% HNO₃
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- MDL No.:MFCD00134032
- Element:Beryllium
- Symbol:Be
Molecular Formula: Be₄O(C₂H₃O₂)6 in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134032
: Rückführbar auf NIST