ContactUsLinkComponent
Blei-Standardlösung, 1.000 mg/l Pb in 0,1%iger Salpetersäure (aus Pb(NO3)2) TraceCERT® Standard für die Ionenchromatographie, Supelco®
Katalognr. 51777-100ML
Anbieter:  Merck
CAS-Nummer:  
undefined
Blei-Standardlösung, 1.000 mg/l Pb in 0,1%iger Salpetersäure (aus Pb(NO3)2) TraceCERT® Standard für die Ionenchromatographie, Supelco®
Katalognr. 51777-100ML
Anbieter:  Merck
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    0,1% HNO₃
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ300
  • Element:
    Blei
  • Symbol:
    Pb