ContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid 0.111 mol/l (0.111 N) in wässriger Lösung
Katalognr. REGES20115
Anbieter:  REAGECON
CAS-Nummer:  
Natriumhydroxid 0.111 mol/l (0.111 N) in wässriger Lösung
Katalognr. REGES20115
Anbieter:  REAGECON
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • VE:
    5 L
  • Seq:
    5190
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
 :40 g/mol
Dichte:1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548