AuftragsverfolgungKontakt
Dextran, M.W. ~ 70,000 | Avantor
Dextran, M.W. ~ 70,000
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. MOLE15795395-100G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Dextran, M.W. ~ 70,000
Katalognr. MOLE15795395-100G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  9004-54-0
Dextran, M.W. ~ 70,000
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  9004-54-0
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:9004-54-0
  • Formel:(C₆H₁₀O₅)n
  • MDL-Nummer:MFCD00130935
  • EINECS:232-677-5
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g